Läs mer
1H,1H,10H,10H-perfluoro-1,10-dekandiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11313776
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11313776 5 g 5g
11303776 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16823.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 754-96-1 | C10H6F16O2 | 462.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 754-96-1
Molekylformel C10H6F16O2
Molekylvikt (g/mol) 462.13
MDL-nummer MFCD00192200
InChI-nyckel NSKCTPBWPZPFHW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733404
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadekafluordekan-1,10-diol
LEDER C(C(C(C(C(C(C(C(C(CO)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H,1H,10H,10H-Perfluoro-1,10-decanediol
Smältpunkt 132 °C till 134 °C
Kokpunkt 132 °C (4 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1894671
Synonym 1h,1h,10h,10h-perfluorodecane-1,10-diol, 1h,1h,10h,10h-perfluoro-1,10-decanediol, 1h,1h,10h,10h-hexadecafluoro-1,10-decanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluoro-1,10-decanediol, 1,10-decanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluoro, hexadecafluorooctamethylenebismethanol, 1,10-decanediol,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluoro, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluoro-1,10-decandiol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecakis fluoranyl decane-1,10-diol
Formel vikt 462.13
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.