Läs mer
1H,1H,2H,2H-heptadekafluordecylakrylat, 97%, stabiliserat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10545671 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10545671 5 g Glasflaska 5g
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10545671 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 348610050
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 27905-45-9 | C13H7F17O2 | 518,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate
Namnnotering 97%
CAS 27905-45-9
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Kokpunkt 100,0 °C (4,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C13H7F17O2
Brytningsindex 1,3360 till 1,3380
MDL-nummer MFCD00042306
Kvantitet 5 g
Synonym 1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecyl acrylate, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyl acrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl acrylate, unii-y9bfb4689z, 2-perfluorooctyl ethyl acrylate, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorodecyl acrylate, perfluorooctyl ethyl acrylate, 2-propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester, 2-perfluorooctyl ethylacrylate, c8f17ch2ch2ococh=ch2
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i kloroform, bensen, hexan
InChI-nyckel QUKRIOLKOHUUBM-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=CC(=O)OCCC(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
IUPAC-namn 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadekafluorodecylprop-2-enoat
Stabilisator 90 till 110 ppm MEHQ
Molekylvikt (g/mol) 518.17
PubChem CID 119747
Viskositet 12 mPa (25 °C)
Formel vikt 518.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate, stabilized
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.