Läs mer
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluor-1-jodohexan, 97 %
Produktkod. 11451067
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451067 5 g 5g
11461067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11451067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24075.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2043-55-2 | C6H4F9I | 373,988 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2043-55-2
Molekylformel C6H4F9I
Molekylvikt (g/mol) 373.988
MDL-nummer MFCD00039409
InChI-nyckel CXHFIVFPHDGZIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluorohexyl iodide, 2-perfluorobutyl ethyl iodide, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-iodo, 1h,1h,2h,2h-nonafluorohexyl iodide, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-nonafluorohexane, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorohexyliodide, 2-nonafluorobutyl ethyl iodide, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-perfluorohexane, 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-iodohexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-iodo-hexane
PubChem CID 74887
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-jodhexan
LEDER C(CI)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane
Smältpunkt -25°C
Densitet 1.94
Kokpunkt 138°C to 140°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.37
Kvantitet 5 g
Beilstein 1870862
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 373.99
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.