Läs mer
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluor-1-jodonoktan, 97 %, stab. med koppar
Produktkod. 11395339
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11395339 5 g 5g
11305349 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11395339 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20984.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2043-57-4 | C8H4F13I | 474,004 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
De är viktiga mellanprodukter i syntesen av organiska fluorprodukter. Det har också visat sig ha potentiella östrogena effekter.
Löslighet Ej blandbar
eller svår att blanda i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från alkalimetaller, ljus och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara mörkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2043-57-4
Molekylformel C8H4F13I
Molekylvikt (g/mol) 474.004
MDL-nummer MFCD00039410
InChI-nyckel NVVZEKTVIXIUKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl iodide, octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8-iodo, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-perfluorooctane, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorooctyliodide, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorooctyl iodide, 2-perfluorohexyl ethyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-iodooctane, 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-n-octyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl iodide, acmc-1ccsn
PubChem CID 74888
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridekafluor-8-jodoktan
LEDER C(CI)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane
Namnnotering stabiliserad med koppar
Smältpunkt ∼20 °C
Densitet 1.94
Kokpunkt 178 °C till 180 °C
Flampunkt 150 °C (302 °F)
Brytningsindex 1.36
Kvantitet 5 g
Beilstein 1887105
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 474
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.