missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonic acid 13C2 (1,2-13C2) sodium 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30320293
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30320293 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30320293 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15986587MW50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium
CAS 2708218-90-8
Lösningsmedel eller matris Methanol/Water
Molekylformel 13C2 C8 H4 F17 O3 S . Na
Kvantitet 1 mL
Synonym 13C2-8:2 FTSNa
InChI formel InChI=1S/C10H5F17O3S.Na/c11-3(12,1-2-31(28,29)30)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27;/h1-2H2,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)[13CH2][13CH2]C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-namn sodium;3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro(1,2-^{13}C_{2})decane-1-sulfonate
Molekylvikt (g/mol) 552.1499
Formel vikt 551.9574 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.