Läs mer
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl Acetate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7F17O2/c1-4(30)31-3-2-5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)9(21,22)10(23,24)11(25,26)12(27,28)29/h2-3H2,1H3 |
| Formel vikt | 506.0175 |