Läs mer
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7046852
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11329255
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16585.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane is used to bond poly(tetrafluoroethylene) films to silicon wafers. It is also utilized in anti-reflective coating, release coating and soil repellent coating.
Solubility
Miscible with ethanol and tetrahydrofuran.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101947-16-4
Molekylformel C16H19F17O3Si
Molekylvikt (g/mol) 610.38
MDL-nummer MFCD00042334
InChI-nyckel MLXDKRSDUJLNAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltriethoxysilane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl silane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl triethoxysilane, perfluorooctylethyl triethoxysilane, r-3-hydroxy-1-benyzl-pyrrolidine, triethoxy-1h,1h,2h,2h-perfluorodecylsilane, triethoxy-1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecylsilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorodec-1-yl tris ethoxy silan, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltriethoxysilane 1g
PubChem CID 145374
IUPAC-namn triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)silane
LEDER CCO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OCC)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 103°C to 106°C (3mmHg)
Kemiskt namn eller material 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane
Kvantitet 1 g
Linjär formel CF3(CF2)7(CH2)2Si(OCH2CH3)3
UN-nummer UN1760
Flampunkt 100°C (212°F)
Löslighetsinformation Miscible with ethanol and tetrahydrofuran.
Formel vikt 610.38
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.342
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.41
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).