Läs mer
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorodsylyltrietoxysilan, TRC
Produktkod. 30137446
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137446 5 g
30134857 10 g
17948259 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137446 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9997235G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101947-16-4
Molekylformel C16 H19 F17 O3 Si
Molekylvikt (g/mol) 610.38
Synonym (1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl)triethoxysilane, Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)silane, (Heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl)triethoxysilane, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecyltriethoxysilane, 1-(Heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl)triethoxysilane, 17F, 17F (silane), 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyltriethoxysilane, AC-FAS, AY 43-158E, F 1060, FAS, SIH 5841.2, Triethoxy(1H,1H,2H,2H-heptadecafluorodecyl) silane, [2-(Perfluorooctyl)ethyl]triethoxysilane, Silane, triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)-
IUPAC-namn trietoxi(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadekafluorodecyl) silan
LEDER CCO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl)triethoxysilane
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C16H19F17O3Si/c1-4-34-37(35-5-2,36-6-3)8-7-9(17,18)10(19,20)11(21,22)12(23,24)13(25,26)14(27,28)15(29,30)16(31,32)33/h4-8H2,1-3H3
Formel vikt 610.0832
Procent renhet >95%