missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic acid 13C2 (1,2-13C2) sodium 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium |
| CAS | 2708218-88-4 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol/Water |
| Molekylformel | 13C2 C4 H4 F9 O3 S . Na |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 13C2-4:2 FTSNa, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanesulfonic Acid Sodium Salt-13C2, 13C2-4:2 FTS, Sodium 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexane Sulfonate-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5F9O3S.Na/c7-3(8,1-2-19(16,17)18)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15;/h1-2H2,(H,16,17,18);/q;+1/p-1/i1+1,2+1; |
| LEDER | [Na+].[O-]S(=O)(=O)[13CH2][13CH2]C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | sodium;3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro(1,2-^{13}C_{2})hexane-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.12 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?