Läs mer
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluoroxanol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-hexanol |
| CAS | 2043-47-2 |
| Molekylformel | C6 H5 F9 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorohexan-1-ol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorohexyl alcohol, 1H,1H,2H,2H-Nonafluoro-1-hexanol, 1H,1H,2H,2H-Nonafluoro-n-hexanol, 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanol, 2-(Perfluorobutyl)ethanol, 2-(Perfluorobutyl)ethyl alcohol, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexanol, 4:2 FTOH, A 1420, Perfluorobutylethanol, TEOH 4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5F9O/c7-3(8,1-2-16)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h16H,1-2H2 |
| LEDER | OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.09 |
| Formel vikt | 264.0197 |