Läs mer
1H, 1H, 2H, 2H – Perfluoroxyljodid, TRC
Produktkod. 30418097
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30418097 10 g
1 options
Produktkod. 30418097 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP28637010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide
CAS 2043-55-2
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C6 H4 F9 I
Kvantitet 10 g
Synonym Hexane','1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-iodo- (7CI','8CI','9CI','ACI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-iodohexane (ACI), 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorohexane, 1-Iodo-2-(perfluorobutyl)ethane, 1-Iodo-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexane, 1-Perfluorobutyl-2-iodoethane, 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl iodide, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide, 2-(Nonafluorobutyl)ethyl iodide, 2-(Perfluorobutyl)ethyl iodide, 2-Perfluorobutyl-1-iodoethane, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl iodide
InChI formel InChI=1S/C6H4F9I/c7-3(8,1-2-16)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h1-2H2
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-jodohexan
Molekylvikt (g/mol) 373.986
Formel vikt 373.921