Läs mer
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid sodium 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316842
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316842 1 ml
1 options
Produktkod. 30316842 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15987126MW50
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid sodium
CAS 27619-94-9
Analyt- eller komponentnamn 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid sodium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H4 F13 O3 S . Na
Koncentration 50 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 6:2 FTS, H4PFOS, 1-Octanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-, sodium salt (1:1), 1-Octanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-, sodium salt (8CI,9CI), 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonate, sodium salt, 6:2 FTS sodium salt
InChI formel InChI=1S/C8H5F13O3S.Na/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21;/h1-2H2,(H,22,23,24);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-namn sodium;3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctane-1-sulfonate
Lösningsmedel eller matris Methanol/Water
Molekylvikt (g/mol) 450.15
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 449.9571 g/mol