missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonic acid 13C2 (1,2-13C2) sodium 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium |
| CAS | 2708218-89-5 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol/Water |
| Molekylformel | 13C2 C6 H4 F13 O3 S . Na |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 13C2-6:2 FTSNa, Sodium 1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-[1,2-13C2]-octane sulfonate (6:2), 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane Sulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F13O3S.Na/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21;/h1-2H2,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/i1+1,2+1; |
| LEDER | [Na+].[O-]S(=O)(=O)[13CH2][13CH2]C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | sodium;3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro(1,2-^{13}C_{2})octane-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.1349 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?