Läs mer
1H, 1H, 2H, 2H – Perfluoroktanol, 97 %
Produktkod. 11490701
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490701 50 g 50g
11480701 10 g 10g
11400711 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490701 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20156.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2459.27 SEK
    2207.65 SEK / 50g
    Save 251.62 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 647-42-7 | C8H5F13O | 364,106 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 1H,1H,2H,2H-Perfluoroktanol används för att framställa fluorerad aromatisk diamin genom att reagera
med 2-(4-nitrofenoxi)-4-nitrofenol genom Mitsunobu-reaktion, vilken reagerar med dianhydrider såsom 4,4′ -(hexafluorisopropyliden)diftalsyraanhydrid (6FDA), pyromellitsyradianhydrid (PMDA) och bensofenontetrakarboxylsyradianhydrid (BTDA) för framställning av polyimider.
Löslighet
Blandbar med kloroform och metanol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 647-42-7
Molekylformel C8H5F13O
Molekylvikt (g/mol) 364.106
MDL-nummer MFCD00042143
InChI-nyckel GRJRKPMIRMSBNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octanol, 2-perfluorohexyl ethanol, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctan-1-ol, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctanol, 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-octanol, unii-g2r5yo5n3v, 1-octanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro, 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-1-n-octanol, g2r5yo5n3v, 1,1,2,2-tetrahydroperfluoro-1-octanol
PubChem CID 69537
IUPAC-namn 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktan-1-ol
LEDER C(CO)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanol
Densitet 1.68
Kokpunkt 90 °C (20 mmHg)
Flampunkt 91 °C (195 °F)
Brytningsindex 1.314
Kvantitet 50 g
Beilstein 1992757
Löslighetsinformation Blandbar med kloroform och metanol. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 364.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.