Läs mer
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl Acrylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,2,2H-Perfluorooctyl acrylate |
| CAS | 17527-29-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C11 H7 F13 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Acrylic acid','3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl ester (8CI), 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl acrylate, 2-(Perfluorohexyl)ethyl acrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctanyl acrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl acrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl prop-2-enoate, Actyflon G 06C, Cheminox FAAC 6, FAAC 6, Fluowet AC 600, PFAC 6, Perfluorohexylethyl acrylate, R 1620, Viscoat 13F |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7F13O2/c1-2-5(25)26-4-3-6(12,13)7(14,15)8(16,17)9(18,19)10(20,21)11(22,23)24/h2H,1,3-4H2 |
| LEDER | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C |
| IUPAC-namn | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl prop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.15 |
| Visa mer |