Läs mer
1H,1H,2H,2H-perfluoroktyldimetylklorsilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11389275
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389275 5 g 5g
11399275 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389275 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16604.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 102488-47-1 | C10H10ClF13Si | 440.70 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102488-47-1
Molekylformel C10H10ClF13Si
Molekylvikt (g/mol) 440.70
MDL-nummer MFCD00042359
InChI-nyckel AKYGPHVLITVSJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl dimethylchlorosilane, 2-tridecafluorohexyl ethyldimethylchlorosilane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-dimethylchlorosilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyldimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-n-octyl silane, silane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl
PubChem CID 145382
IUPAC-namn kloro-dimetyl-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)silan
LEDER C[Si](C)(Cl)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kokpunkt 189°C to 191°C
Kemiskt namn eller material 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2986
Beilstein 7040835
Flampunkt 52°C (125°F)
Formel vikt 440.71
Procent renhet 95%
Brytningsindex 1.3453
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.461
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.