Läs mer
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctyldimetylklorolan, 97 %
Produktkod. 11445300
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11445300 10 g 10g
11435300 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445300 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044543.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 102488-47-1 | C10H10ClF13Si | 440,70 g/mol
1H,1H,2H,2H-perfluoroktyldimetylklorsilan, kan användas för att framställa dimetyl-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)-silanol. Denna reaktion kommer att behöva reagens H2O (NH4)2CO3, NaCl och lösningsmedelsdietyleter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 102488-47-1
Molekylformel C10H10ClF13Si
Molekylvikt (g/mol) 440.70
MDL-nummer MFCD00042359
InChI-nyckel AKYGPHVLITVSJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl dimethylchlorosilane, 2-tridecafluorohexyl ethyldimethylchlorosilane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-dimethylchlorosilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyldimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-n-octyl silane, silane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl
PubChem CID 145382
IUPAC-namn kloro-dimetyl-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)silan
LEDER C[Si](C)(Cl)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Kokpunkt 189 °C till 191 °C
Kemiskt namn eller material 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 10 g
Flampunkt 52 °C (180 °F)
Brytningsindex 1.3453
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 1.461 g/mL
UN-nummer UN2986
Beilstein 7040835
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 440.71
Procent renhet 97%
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.