Läs mer
1H,1H,2H,2H-perfluoroktyltriklorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11339285
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339285 50 g 50g
11329285 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339285 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16606.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78560-45-9 | C8H4Cl3F13Si | 481.534 g/mol
1H,1H,2H,2H-perfluoroktyltriklorsilan används vid silanisering av kiselskivor. Självmonterade monolager behandlade med detta, fungerar som ett anti-adhesivt lager och släpper ut härdade poly(dimetylsiloxaner). Det används också för att tillverka kemiska ytmönster av självmonterade monolager.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1H,1H,2H,2H-Perfluoroktyltriklorsilan används vid silanisering av kiselskivor. Självmonterade monolager behandlade med detta, fungerar som ett anti-adhesivt lager och släpper ut härdade poly(dimetylsiloxaner). Det används också för att tillverka kemiska ytmönster av självmonterade monolager.
Löslighet
Blandbar med tetrahydrofuran, tetrhydropyran, toluen och andra organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Inkompatibel med vatten, starka oxidationsmedel, alkoholer, syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78560-45-9
Molekylformel C8H4Cl3F13Si
Molekylvikt (g/mol) 481.534
MDL-nummer MFCD00042363
InChI-nyckel PISDRBMXQBSCIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyltrichlorosilane, silane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl trichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl silane, 2-tridecafluorohexyl ethyltrichlorosilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl trichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluoro-n-octyl silane, trichloro 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-n-octyl silane
PubChem CID 123578
IUPAC-namn triklor(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)silan
LEDER C(C[Si](Cl)(Cl)Cl)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kokpunkt 192°C
Kemiskt namn eller material 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2987
Beilstein 6154526
Flampunkt 87°C (189°F)
Löslighetsinformation Miscible with tetrahydrofuran,tetrhydropyran,toluene and other organic solvents.
Formel vikt 481.55
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.352
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.638
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.