Läs mer
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane, 97%
Produktkod. 11480478
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480478 5 g 5g
11490478 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480478 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24620.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51851-37-7 | C14H19F13O3Si | 510.367 g/mol
1H,1H,2H,2H-Perfluoroktyltrietoxisilan används som en aktiv komponent i fluormodifierade ORMOCER (organiskt modifierade keramer) beläggningsmaterial. Det är en fluorbaserad polymer med låg ytfri energi, förbättrar dess anti-adhesiva beteende hos polära och opolära ämnen. Dess vätande egenskap verkar genom att stöta bort vattenhaltig elektrolytlösning från metalliska substrat, vilket ger skydd åt metallsubstrat från korrosion. Det används vid ytmodifiering av glasnanopartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1H,1H,2H,2H-Perfluoroktyltrietoxisilan används som en aktiv komponent i fluormodifierade ORMOCER (organiskt modifierade keramer) beläggningsmaterial. Det är en fluorbaserad polymer med låg ytfri energi, förbättrar dess anti-adhesiva beteende hos polära och opolära ämnen. Dess vätande egenskap verkar genom att stöta bort vattenhaltig elektrolytlösning från metalliska substrat, vilket ger skydd åt metallsubstrat från korrosion. Det används vid ytmodifiering av glasnanopartiklar.
Löslighet Blandbar med
alkohol, aromatiska och alifatiska kolväten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med fukt och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51851-37-7
Molekylformel C14H19F13O3Si
Molekylvikt (g/mol) 510.367
MDL-nummer MFCD00042333
InChI-nyckel AVYKQOAMZCAHRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyltriethoxysilane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, silane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, perfluorooctyl triethoxysilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyltriethoxysilan, triethoxy 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-octyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl triethoxysilane, 1h,1h,2h,2h-perfluoroalkyltriethoxysilane, triethoxy-1h,1h,2h,2h-perfluoro-n-octylsilane
PubChem CID 103991
IUPAC-namn trietoxi(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)silan
LEDER CCO[Si](CCC(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(OCC)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 220°C
Kemiskt namn eller material 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane
Smältpunkt <-38°C
Kvantitet 5 g
Linjär formel CF3(CF2)5(CH2)2Si(OCH2CH3)3
Flampunkt 97°C (206°F)
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,aromatic and aliphatic hydrocarbons.
Formel vikt 510.37
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.345
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.333
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.