Läs mer
1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11365299
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11365299 100 g 100g
11345299 5 g 5g
11355299 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11365299 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20231.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene can be used to prepare perfluorononan-1-oic acid. Appliance Paint, Boat Paint, Buidling. It con be used as monomer and key intermediate of fluoro silicon surfactant.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21652-58-4
Molekylformel C10H3F17
Molekylvikt (g/mol) 446.11
MDL-nummer MFCD00039246
InChI-nyckel NKAMGQZDVMQEJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h-perfluoro-1-decene, perfluoro-n-octyl ethylene, perfluorooctyl ethylene, tridecafluoro 1-decene, 1h,1h,2h-perfluorodec-1-ene, 1h,1h,2h-heptadecafluoro-1-decene, perfluoroctyl ethylene, cf3 cf2 7ch=ch2, 1-heptadecafluorooctyl ethene
PubChem CID 88990
IUPAC-namn 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-ene
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene
Densitet 1.68
Kokpunkt 146°C to 147°C
Flampunkt 125°C (257°F)
Linjär formel CF3(CF2)7CH=CH2
Brytningsindex 1.3033
Kvantitet 100 g
Beilstein 2066558
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 446.11
Procent renhet 99%