Läs mer
1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H3F17/c1-2-3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h2H,1H2 |
| Formel vikt | 445.9963 |
| Procent renhet | >95% |