Läs mer
1H, 1H, 2H-Perfluor-1-dodecen, 97 %
Produktkod. 11359265
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359265 25 g 25g
11349265 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359265 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16591.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 30389-25-4 | C12H3F21 | 546,122 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30389-25-4
Molekylformel C12H3F21
Molekylvikt (g/mol) 546.122
MDL-nummer MFCD00042346
InChI-nyckel UCHSAVGOZUCXHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorodecyl ethylene, 1h,1h,2h-perfluoro-1-dodecene, acmc-20aplc, n-perfluorodecyl ethylene, heneicosafluorodecyl-ethylene, 1h,1h,2h-perfluorododec-1-ene, heneicosafluorodecyl ethylene
PubChem CID 121692
IUPAC-namn 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-henikosafluorodec-1-en
LEDER C=CC(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene
Densitet 1.711
Kokpunkt 71 °C till 72 °C (14 mmHg)
Linjär formel CF3(CF2)9CH=CH2
Brytningsindex 1.305
Kvantitet 25 g
Beilstein 2493721
Formel vikt 546.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.