Läs mer
1H, 1H, 2H-Perfluor-1-dodecen, TRC
Produktkod. 30421532
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30421532 1 g
1 options
Produktkod. 30421532 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2862331G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene
CAS 30389-25-4
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C12 H3 F21
Kvantitet 1 g
Synonym 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluoro-1-dodecene, (Perfluorodecyl)ethylene, 1,1,2-Trihydroperfluoro-1-dodecene, 1,1,2-Trihydroperfluorododecene, 1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluorododecene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Henicosafluorododec-1-ene
InChI formel InChI=1S/C12H3F21/c1-2-3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)11(29,30)12(31,32)33/h2H,1H2
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
IUPAC-namn 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-henikosafluorododek-1-en
Molekylvikt (g/mol) 546.119
Formel vikt 545.99