Läs mer
1H, 1H, 2H-Perfluor-1-dodecen, TRC
Produktkod. 30425487
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425487 500 mg
30424914 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30425487 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP286233500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene
CAS 30389-25-4
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C12 H3 F21
Kvantitet 500 mg
Synonym 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluoro-1-dodecene, (Perfluorodecyl)ethylene, 1,1,2-Trihydroperfluoro-1-dodecene, 1,1,2-Trihydroperfluorododecene, 1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluorododecene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Henicosafluorododec-1-ene
InChI formel InChI=1S/C12H3F21/c1-2-3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)11(29,30)12(31,32)33/h2H,1H2
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
IUPAC-namn 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-henikosafluorododek-1-en
Molekylvikt (g/mol) 546.119
Formel vikt 545.99