Läs mer
1H, 1H, 2H-Perfluor-1-hexen, 97 %
Produktkod. 11383776
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383776 5 g 5g
11393776 25 g 25g
11303786 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11383776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16834.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19430-93-4 | C6H3F9 | 246,076 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19430-93-4
Molekylformel C6H3F9
Molekylvikt (g/mol) 246.076
MDL-nummer MFCD00042338
InChI-nyckel GVEUEBXMTMZVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorobutyl ethylene, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-1-hexene, perfluorobutylethylene, 1h,1h,2h-perfluoro-1-hexene, 1h,1h,2h-perfluorohexene, perfluorobutyl ethene, 1-hexene, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexene, perfluoro-n-butyl ethylene, 1h,1h,2h-perfluorohex-1-ene
PubChem CID 88054
IUPAC-namn 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorhex-1-en
LEDER C=CC(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
Densitet 1.457
Kokpunkt 59°C to 60°C
Flampunkt None
Linjär formel CF3(CF2)3CH=CH2
Brytningsindex 1.289
Kvantitet 5 g
Beilstein 1819716
Formel vikt 246.08
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.