Läs mer
1H, 1H, 2H-Perfluor-1-hexen, TRC
Produktkod. 30411000
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30411000 250 mg
1 options
Produktkod. 30411000 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP999248250MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
CAS 19430-93-4
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C6 H3 F9
Kvantitet 250 mg
Synonym 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexene, (Perfluorobutyl)ethene, (Perfluorobutyl)ethylene, 1,1,2-Trihydroperfluoro-1-hexene, 1-(Perfluorobutyl)ethene, 1H,1H,2H-Nonafluoro-1-hexene, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexene, 6,6,6,5,5,4,4,3,3-Nonafluoro-1-hexene, Cheminox PFBE, F 1420, Zonyl PFBE
InChI formel InChI=1S/C6H3F9/c1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h2H,1H2
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
IUPAC-namn 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohex-1-en
Molekylvikt (g/mol) 246.074
Formel vikt 246.0091