Läs mer
1H, 1H, 2H-Perfluor-1-hexen, TRC
Produktkod. 30410053
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30410053 1 g
1 options
Produktkod. 30410053 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9992481G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
CAS 19430-93-4
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C6 H3 F9
Kvantitet 1 g
Synonym 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexene, (Perfluorobutyl)ethene, (Perfluorobutyl)ethylene, 1,1,2-Trihydroperfluoro-1-hexene, 1-(Perfluorobutyl)ethene, 1H,1H,2H-Nonafluoro-1-hexene, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexene, 6,6,6,5,5,4,4,3,3-Nonafluoro-1-hexene, Cheminox PFBE, F 1420, Zonyl PFBE
InChI formel InChI=1S/C6H3F9/c1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h2H,1H2
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
IUPAC-namn 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohex-1-en
Molekylvikt (g/mol) 246.074
Formel vikt 246.0091