Läs mer
1H, 1H, 2H-Perfluor-1-okten, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3F13/c1-2-3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h2H,1H2 |
| Formel vikt | 346.0027 |