Läs mer
1H, 1H, 2H-Perfluor-1-okten, TRC
Produktkod. 30136908
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136908 500 mg
30040385 100 mg
30040516 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136908 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP999228500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25291-17-2
Molekylformel C8H3F13
Molekylvikt (g/mol) 346.09
Synonym 1-Octene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro- (8CI, 9CI, ACI), 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octene (ACI), (Perfluorohexyl)ethene, (Perfluorohexyl)ethylene, 1,1,2-Trihydroperfluoro-1-octene, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooct-1-ene, 1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene, 1H,1H,2H-Tridecafluoro-1-octene, C 60LF, Cheminox PFHE, ET 600, ET 600 (fluorocompound), F 1620, TE 6
IUPAC-namn 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorooct-1-ene
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H3F13/c1-2-3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h2H,1H2
Formel vikt 346.0027