Läs mer
1H,1H,7H-Dodecafluoro-1-heptanol, 97%
Produktkod. 11430681
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430681 100 g 100g
11420681 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430681 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20144.22
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 335-99-9 | C7H4F12O | 332.089 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 335-99-9
Molekylformel C7H4F12O
Molekylvikt (g/mol) 332.089
MDL-nummer MFCD00039630
InChI-nyckel BYKNGMLDSIEFFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,7h-dodecafluoro-1-heptanol, 1,1,7-trihydroperfluoroheptanol, 1h,1h,7h-dodecafluoroheptanol, 1-heptanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoro, unii-lpx5k7ec3w, 1,1,7-trihydrododecafluoroheptanol, 1,1,7-trihydroperfluoroheptyl alcohol, 1-heptanol, 1h,1h,7h-dodecafluoro, 1,1,7-trihydrododecafluoroheptan-1-ol, 1h,1h,7h-dodecafluoro-1-hydroxyheptane
PubChem CID 67639
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodekafluorheptan-1-ol
LEDER C(C(C(C(C(C(C(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H,1H,7H-Dodecafluoro-1-heptanol
Smältpunkt -20°C
Densitet 1.762
Kokpunkt 169°C to 170°C
Flampunkt None
Brytningsindex 1.318
Kvantitet 100 g
Beilstein 1800110
Formel vikt 332.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.