Läs mer
1H,1H,8H-Perfluoro-1-octanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H,1H,8H-Perfluoro-1-octanol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4F14O/c9-2(10)4(13,14)6(17,18)8(21,22)7(19,20)5(15,16)3(11,12)1-23/h2,23H,1H2 |
| Formel vikt | 382.0039 |