Läs mer
1H,1H,9H-perfluoro-1-nonanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11469367
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469367 100 g 100g
11449367 5 g 5g
11459367 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21407.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 376-18-1 | C9H4F16O | 432.104 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 376-18-1
Molekylformel C9H4F16O
Molekylvikt (g/mol) 432.104
MDL-nummer MFCD00039629
InChI-nyckel MSXVQELLSMPBFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,9h-hexadecafluoro-1-nonanol, hexadecafluoro-1-nonanol, 1-nonanol, hexadecafluoro, 1-nonanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluoro, 1-nonanol, 1h,1h,9h-hexadecafluoro, 1h,1h,9h-hexadecafluoro-1-hydroxynonane, 1h,1h,9h-perfluoro-1-nonanol, 1h,1h,9h-hexadecafluorononan-1-ol, omega-h-hexadekafluornonanol-1 german, 1h,1h,9h-hexadecafluorononanol
PubChem CID 9779
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadekafluoronan-1-ol
LEDER C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H,1H,9H-Perfluoro-1-nonanol
Smältpunkt 55 °C till 60 °C
Kokpunkt 157 °C till 158 °C (200 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1808149
Formel vikt 432.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.