Läs mer
1H, 1H-Perfluoro-1-decanol, 98 %
Produktkod. 11329245
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11329245 25 g 25g
11319245 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329245 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16580.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 307-37-9 | C10H3F19O | 500,103 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 307-37-9
Molekylformel C10H3F19O
Molekylvikt (g/mol) 500.103
MDL-nummer MFCD00153234
InChI-nyckel NIRPXSQCRWXHNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h-perfluoro-1-decanol, 1h,1h-nonadecafluoro-1-decanol, 1h,1h-perfluorodecan-1-ol, nonadecafluorononyl methanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecakis fluoranyl decan-1-ol
PubChem CID 2733275
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadekafluordekan-1-ol
LEDER C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H,1H-Perfluoro-1-decanol
Smältpunkt 83 °C till 90 °C
Kokpunkt 95 °C (20 mmHg)
Linjär formel CF3(CF2)8CH2OH
Kvantitet 25 g
Beilstein 1810012
Formel vikt 500.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.