Läs mer
1H, 1H-Perfluor-1-decanol, TRC
Produktkod. 30427754
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30427754 50 mg
1 options
Produktkod. 30427754 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP27061850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H,1H-Perfluoro-1-decanol
CAS 307-37-9
Molekylformel C10H3OF19
Kvantitet 50 mg
Synonym 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluorodecan-1-ol, PCR 171132, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluoro-1-decanol
InChI formel InChI=1S/C10H3F19O/c11-2(12,1-30)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29/h30H,1H2
LEDER C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadekafluorodekan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 500.1
Formel vikt 499.9881