Läs mer
1H, 1H-Perfluor-1-dodecanol, teknik. 90 %
Produktkod. 11339265
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11339265 25 g 25g
11329265 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339265 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16590.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 423-65-4 | C12H3F23O | 600,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 423-65-4
Molekylformel C12H3F23O
Molekylvikt (g/mol) 600.12
MDL-nummer MFCD00153235
InChI-nyckel SHTZQFTXUMCALC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h-perfluoro-1-dodecanol, 1h,1h-perfluorododecan-1-ol, 1h,1h-perfluorododecanol, tricosafluoroundecylmethanol, 1h,1h-tricosafluoro-1-dodecanol, 1h,1h-perfluoro-1-lauryl alcohol
PubChem CID 2760321
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosafluorododecan-1-ol
LEDER OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H,1H-Perfluoro-1-dodecanol
Smältpunkt ∼110 °C
Kokpunkt 224 °C (740 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1810966
Formel vikt 600.12
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.