Läs mer
1H, 1H-Perfluor-1-oktanol, 98 %
Produktkod. 10217650 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10217650 5 g Glasflaska 5g
10116923 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10217650 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 277260050
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 307-30-2 | C8H3F15O | 400,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 307-30-2
Molekylformel C8H3F15O
Molekylvikt (g/mol) 400.08
MDL-nummer MFCD00004675
InChI-nyckel PJDOLCGOTSNFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h-pentadecafluoro-1-octanol, 1h,1h-perfluoro-1-octanol, 1h,1h-perfluorooctanol, pentadecafluorooctyl alcohol, unii-9x5w7fq62r, 1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro, pentadecafluoro-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl alcohol, perfluorooctanol
PubChem CID 67543
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktan-1-ol
LEDER C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 1H, 1H-Perfluoro-1-octanol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 43.0°C to 47.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 100°C to 102°C (100.0 hPa)
Flampunkt >150°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3(CF2)6CH2OH
Kvantitet 5 g
Beilstein 01, IV, 1766
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 400.08
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin massa
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1H,1H-Perfluoro-1-octanol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.