Läs mer
1H,1H-Perfluoro-1-tetradecanol, 96%
Produktkod. 11349285
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11349285
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16609.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 15622-57-8 | C14H3F27O | 700.134 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15622-57-8
Molekylformel C14H3F27O
Molekylvikt (g/mol) 700.134
MDL-nummer MFCD00153264
InChI-nyckel WYCXYEWKMLSDBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h-perfluoro-1-tetradecanol, heptacosafluorotridecyl methanol, 1h,1h-perfluorotetradecan-1-ol
PubChem CID 2776373
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-heptacosafluorotetradecan-1-ol
LEDER C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H,1H-Perfluoro-1-tetradecanol
Smältpunkt 137°C to 140°C
Kokpunkt 130°C (60 mmHg)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 700.14
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.