missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1H,1H-Perfluoroheptylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H,1H-Perfluoroheptylamine |
| CAS | 423-49-4 |
| Molekylformel | C7 H4 F13 N |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F13N/c8-2(9,1-21)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)20/h1,21H2 |
| LEDER | NCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.093 |
| Formel vikt | 349.014 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?