Läs mer
1H,1H-Perfluorohexan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H,1H-Perfluorohexanol |
| CAS | 423-46-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C6 H3 F11 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Undecafluoro-1-hexanol, 1,1-Dihydroperfluorohexanol, 1H,1H-Perfluoro-1-hexanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3F11O/c7-2(8,1-18)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)17/h18H,1H2 |
| LEDER | OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.07 |
| Visa mer |