Learn More
1H,1H-Perfluorooctyl acrylate, 97%, stab. with 50ppm 4-methoxyphenol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11359275
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11359275 1 g 1g
11369275 5 g 5g
11379275 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11359275 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16603.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 307-98-2
Molekylformel C11H5F15O2
Molekylvikt (g/mol) 454.135
MDL-nummer MFCD00039248
InChI-nyckel YSQGYEYXKXGAQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h-pentadecafluorooctyl acrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl acrylate, 1h,1h-perfluorooctyl acrylate, acrylic acid 1h,1h-pentadecafluoro-n-octyl ester, 2-propenoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl ester, 1h,1h-perfluoro-n-octyl acrylate, 1h,1h-pentadecafluoro-n-octyl acrylate, 1,1-dihydroperfluorooctyl acrylate, 1,1-dyhydroperfluorooctyl acrylate, acrylic acid 1h,1h-perfluorooctyl ester
PubChem CID 67551
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl prop-2-enoate
LEDER C=CC(=O)OCC(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 1H,1H-Perfluorooctyl acrylate
Namnnotering stabilized with 50ppm 4-methoxyphenol
Densitet 1.403
Kokpunkt 112°C to 115°C (60 mmHg)
Flampunkt 91°C (195°F)
Linjär formel CF3(CF2)6CH2O2CCH=CH2
Brytningsindex 1.3275
Kvantitet 1 g
Beilstein 1809801
Formel vikt 454.14
Procent renhet 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.