Läs mer
1H-Bensimidazol-2-ol, Mikromol™
Beskrivning
1H-Bensimidazol-2-ol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| CAS | 615-16-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7 H6 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Lansoprazole Imp. D (EP), Rabeprazole Sodium Imp. K (EP), Rabeprazole Imp. K (EP), 2H-Benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-, 2-Benzimidazolinone (6CI,7CI,8CI), 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-one, 1,3-Dihydrobenzimidazol-2-one, 1H-Benzimidazol-2(3H)-one, 1H-Benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 2(3H)-Benzimidazolone, 2(3H)-Oxobenzimidazole, 2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole, 2-Benzimidazolol, 2-Benzimidazolone, 2-Hydroxybenzimidazole, N,N'-(1,2-Phenyleneurea), NSC 10383, NSC 178108, Urea, N,N'-(1,2-phenylene)-, o-Phenyleneurea, Lansoprazole Impurity D, Rabeprazole Sodium Impurity K, Rabeprazole Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10) |
| LEDER | O=C1Nc2ccccc2N1 |
| IUPAC-namn | 1,3-dihydrobenzimidazol-2-ett |
| Visa mer |