Läs mer
1H-bensimidazol-2-karboxylsyrahydrat, 90 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate |
| Analysprocentintervall | 90% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 180.17 |
| Procent renhet | 90% |