Läs mer
1H-bensimidazol-2-karboxylsyrahydrat, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10187472
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10187472 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10096202 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10230545 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10187472 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09051CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 849776-47-2
Molekylformel C8H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 180.163
InChI-nyckel YQHUUYLPOCNBKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-benzo d imidazole-2-carboxylic acid hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, 1h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylicacid, hydrate 1:1, c8h6n2o2.h2o, 2-carboxy-1h-benzimidazole hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid-water 1/1
PubChem CID 18525703
IUPAC-namn lH-bensimidazol-2-karboxylsyra;hydrat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C(=O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 180.17
Procent renhet 90%