Läs mer
1H-bensimidazol-2-karboxylsyrahydrat, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10230545
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10230545 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10187472 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10096202 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10230545 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09051DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 849776-47-2
Molekylformel C8H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 180.163
InChI-nyckel YQHUUYLPOCNBKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-benzo d imidazole-2-carboxylic acid hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, 1h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylicacid, hydrate 1:1, c8h6n2o2.h2o, 2-carboxy-1h-benzimidazole hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid-water 1/1
PubChem CID 18525703
IUPAC-namn lH-bensimidazol-2-karboxylsyra;hydrat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C(=O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 180.17
Procent renhet 90%