missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1H-Benzimidazole-2-sulfonic Acid, Mikromol™

Produktkod. 30051969
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051969 100 mg
30049975 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051969 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0618.10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1H-Benzimidazole-2-sulfonic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1H-Benzimidazole-2-sulfonic Acid
CAS 40828-54-4
Analyt- eller komponentnamn 1H-Benzimidazole-2-sulfonic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H6 N2 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1H-Benzimidazole-2-sulfonic acid, 2-Benzimidazolesulfonic acid
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O3S/c10-13(11,12)7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12)
LEDER OS(=O)(=O)c1nc2ccccc2[nH]1
IUPAC-namn 1H-benzimidazole-2-sulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 198.2
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 198.0099 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.