Läs mer
1H-Benzimidazol-2-tiol, Mikromol™
Produktkod. 30052328
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052328 25 mg
18091310 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052328 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0474.050025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1H-Benzimidazol-2-tiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Benzimidazole-2-thiol
CAS 583-39-1
Analyt- eller komponentnamn 1H-Benzimidazole-2-thiol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H6 N2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Lansoprazole Imp. E (EP), Rabeprazole Sodium Imp. F (EP), Rabeprazole Imp. F (EP), Rabeprazole USP Related Compound C, Rabeprazole USP RC C, 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethiol (8CI), 2-Benzimidazolinethione (6CI,7CI), 1,3-Dihydro-2H-benzoimidazole-2-thione, 1H-Benzimidazole-2-thiol, 1H-Benzo[d]imidazole-2(3H)-thione, 1H-Benzo[d]imidazole-2-thiol, 2,3-Dihydro-1H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethione, 2-Mercapto-1H-benzimidazole, 2-Mercaptobenzimidazole, 2-Sulfhydrylbenzimidazole, 2-Thiobenzimidazole, AO-MB, ASM MB, Antage MB, Antigene MB, Antioxidant MB, Antioxidant MB/K, Benzimidazolin-2-thione, Curekind MBI/B, G 580, MB, MB/K, MBI 80, NSC 186246, NSC 21414, Nocrac MB, Nonflex MB, Permanax 21, Rhenogran MBI 80, Sandant MB, Sumilizer MB, Vulkanox MB, Vulkanox MBI, Vulkanox MG, o-Phenylenethiourea, Rabeprazole Related Compound C, Lansoprazole Impurity E, Rabeprazole Sodium Impurity F, Rabeprazole Impurity F
InChI formel InChI=1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
LEDER Sc1nc2ccccc2[nH]1
IUPAC-namn 1H-benzimidazol-2-tiol
Molekylvikt (g/mol) 150.2
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 150,0252 g/mol