Läs mer
1H-Benzimidazole-4-methyl-2-propyl-6-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-Benzimidazole-6-carboxylic-4-methyl-2-propyl |
| CAS | 152628-03-0 |
| Molekylformel | C12 H14 N2 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Propyl-4-methylbenzimidazol-6-carboxylic acid, 4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid, 4-Methyl-2-propyl-6-benzimidazolecarboxylic acid, 7-Methyl-2-propyl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid, 1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid, 7-methyl-2-propyl-, 1H-Benzimidazole-4-methyl-2-propyl-6-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-3-4-10-13-9-6-8(12(15)16)5-7(2)11(9)14-10/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16) |
| LEDER | CCCc1nc2c(C)cc(cc2[nH]1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 7-methyl-2-propyl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.25 |
| Formel vikt | 218.1055 |