Läs mer
1H-bensimidazol-5-borsyra pinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10755462 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10755462 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10755462 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430540010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1007206-54-3 | C13H17BN2O2 | 244,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
CAS 1007206-54-3
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 204,2 °C till 208,5 °C
Färg Lila till vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C13H17BN2O2
MDL-nummer MFCD11054041
Kvantitet 1 g
Synonym 1h-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole-5-boronic acid, pinacol ester, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzimidazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzimidazole, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzo d imidazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-1,3-benzodiazole, 1h-benzimidazole, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-1,3-benzodiazole
InChI-nyckel HCWNKNYTHLBIHX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2N=CNC2=C1
IUPAC-namn 6-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-lH-bensimidazol
Molekylvikt (g/mol) 244.10
PubChem CID 46738006
Formel vikt 244.1
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.