Läs mer
1H-Benzimidazol-5-karboxylsyra, 98 %
Produktkod. 10427952 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10427952 5 g 5g
10422831 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10427952 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 290870050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 15788-16-6 | C8H6N2O2 | 162,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15788-16-6
Molekylformel C8H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.15
MDL-nummer MFCD00011555
InChI-nyckel COYPLDIXZODDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-benzimidazolecarboxylic acid, benzimidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-6-carboxylic acid, 5-carboxybenzimidazole, 1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 3h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1h-1,3-benzodiazole-6-carboxylic acid
PubChem CID 459456
IUPAC-namn 3H-bensimidazol-5-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C2N=CNC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300 °C
Färg Brun-grå till grå-grön
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 162.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.