Läs mer
1H-Benzimidazol-5-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30345174
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30345174 10 g
1 options
Produktkod. 30345174 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB19702010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Benzimidazole-5-carboxylic Acid
CAS 15788-16-6
Molekylformel C8H6N2O2
Kvantitet 10 g
Synonym 1H-Benzimidazole-6-carboxylic Acid, 5-Benzimidazolecarboxylic Acid, 3H-Benzimidazole-5-carboxylic Acid, 3H-Benzo[d]imidazole-5-carboxylic Acid, 5-Carboxybenzimidazole, Benzimidazole-6-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
LEDER OC(=O)c1ccc2[nH]cnc2c1
IUPAC-namn 1H-bensimididazol-5-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 162.15
Formel vikt 162.0429